Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select siRNA-Bibliothek mit humanen Wirkstoff-Targets (96-Well)
Die Silencer Select siRNA-Bibliothek für Zielgene von Humanarzneimitteln enthält 23,778 Invitrogen™ Silencer hochwirksame und chemisch veränderte siRNAs, die auf 7,926 Gene für die Durchführung von RNAi-Screenings gegen bekannte Zielgene von Humanarzneimitteln abzielen.
Marke:  Invitrogen™ A30092
Artikelnummer. 15611862
  • 124300.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
23,778 siRNAs insgesamt, die auf 7926 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (273 Platten) plattiert sind
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Select siRNA-Bibliothek mit humanen Wirkstoff-Targets (96-Well) > Silencer™ Select siRNA-Bibliothek mit humanen Wirkstoff-Zielen (96-Well)
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.