Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
Marke:  Fisherbrand™ 01828A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18306533
  • 46.00 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
Printed style bags
  • Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
  • 2 mm stark
  • Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
OSHA, 29 CFR1910.1030
Rot
Polypropylen
2 mil
12 in.
8 in.
1 bis 2 gal.
Elastisch
Gedruckt in Englisch und Spanisch
140°C
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
30 cm
20 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed > Red; Printed; Size: 8 x 12 in.