Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - Marprene
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
332.00 CHF - 369.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Double Segment Tubing |
---|---|
Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12801651
|
Watson-Marlow
979.0076.000 |
Schwarz/Schwarz | 1/50 in. | 0.76 mm | Marprene |
332.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15323277
|
Watson-Marlow
979.0038.000 |
Orange/Grün | 7/500 in. | 0.38 mm | Marprene |
332.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17422283
|
Watson-Marlow
979.0063.000 |
Orange/weiß | 1/50 in. | 0.63 mm | Marprene |
332.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17817953
|
Watson-Marlow
979.0088.000 |
Orange/orange | 3/100 in. | 0.88 mm | Marprene |
332.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17847953
|
Watson-Marlow
979.0114.000 |
Rot/rot | 1/25 in. | 1.14 mm | Marprene |
332.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16430274
|
Watson-Marlow
979.0165.000 |
Blau/Blau | 3/50 in. | 1.65 mm | Marprene |
332.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12811651
|
Watson-Marlow
979.0142.000 |
Gelb | 1/20 Zoll | 1.42 mm | Marprene |
332.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17807953
|
Watson-Marlow
979.0152.000 |
Gelb/Blau | 1/20 in. | 1.52 mm | Marprene |
332.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17867933
|
Watson-Marlow
979.0185.000 |
Grün/Grün | 7/100 in. | 1.85 mm | Marprene |
332.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10170185
|
Watson-Marlow
979.0229.000 |
Violett/Schwarz | 9/100 Zoll | 2.29 mm | Marprene |
332.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17877953
|
Watson-Marlow
979.0254.000 |
Violett/orange | 1/10 in. | 2.54 mm | Marprene |
332.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13486308
|
Watson-Marlow
979.0279.000 |
Violett/Weiß | 1/10 in. | 2.79 mm | Marprene |
369.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Hergestellt aus autoklavierbarem Marpren.
- Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
- Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
- Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
Spezifikation
Double Segment Tubing | |
0,03 in. | |
0.8 mm |