Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - Marprene
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
Marke: Watson-Marlow 979.0229.000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus autoklavierbarem Marpren.
- Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
- Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
- Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
Spezifikation
Mehrfach-Schlauchmaterial mit Doppelsegment | |
2.29 mm | |
0,03 in. | |
323S/MC Peristaltikpumpe | |
0.47 bis 33 (4-Rollen-Pumpe), 0.34 bis 24 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min. |
9/100 Zoll | |
Marprene | |
0.8 mm | |
6 Pk. | |
Violett/Schwarz |