Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - Marprene
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
Marke: Watson-Marlow 979.0063.000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus autoklavierbarem Marpren.
- Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
- Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
- Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
Spezifikation
Double Segment Tubing | |
0.63 mm | |
0,03 in. | |
323S/MC Peristaltikpumpe | |
Orange/weiß |
1/50 in. | |
Marprene | |
0.8 mm | |
0,024 bis 1,7 (4-Rollen-Pumpe), 0,02 bis 1,4 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min. |