Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - Marprene
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
Marke:  Watson-Marlow 979.0088.000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17817953
  • 351.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 19-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus autoklavierbarem Marpren.
  • Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
  • Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
  • Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Double Segment Tubing
0.88 mm
0,03 in.
323S/MC Peristaltikpumpe
0,07 bis 4,6 (4-Rollen-Pumpe), 0,06 bis 3,9 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min.
3/100 in.
Marprene
0.8 mm
6 Pk
Orange/orange