Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - Marprene
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
Marke: Watson-Marlow 979.0142.000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus autoklavierbarem Marpren.
- Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
- Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
- Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
Spezifikation
Mehrfach-Schlauchmaterial mit Doppelsegment | |
1.42 mm | |
0.03 Zoll | |
323S/MC Peristaltikpumpe | |
0.14 bis 9.9 (4-Rollen-Pumpe), 0.13 bis 8.8 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min. |
1/20 Zoll | |
Marprene | |
0.8 mm | |
15m/Pk. | |
Gelb |