Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - Marprene
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
Marke: Watson-Marlow 979.0165.000
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Hergestellt aus autoklavierbarem Marpren.
- Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
- Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
- Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
Specifications
Double Segment Tubing | |
1.65 mm | |
0,03 in. | |
323S/MC Peristaltikpumpe | |
0,27 bis 19 (4-Rollen-Pumpe), 0,2 bis 14 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min. |
3/50 in. | |
Marprene | |
0.8 mm | |
15m/Pk. | |
Blau/Blau |