Learn More
Vitamin B12, ≥ 98 % (Trockengewicht), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11442697
Zum Warenkorb hinzufügen
Vitamin B12, ≥ 98 % (Trockengewicht), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442697
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11442697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14894.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wird als Nahrungsergänzung und Stabilisator in Lebensmitteln verwendet.
Vitamin B12 is used as a nutritional supplement and stabilizer in foods. It is also used as a medicine and animal feed supplement. It plays an important role in the synthesis of myelin. It is also used as an antipernicious anemia factor. Further, it is used to treat cyanide poisoning and hereditary deficiency of transcobalamin II.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-19-9
Summenformel C63H89CoN14O14P
Molekulargewicht (g/mol) 1356.396
MDL-Nummer MFCD00151092
InChI-Schlüssel AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Synonym vitamin b12
PubChem CID 129893524
IUPAC-Name Kobalt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)Oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-Tris(2-Amino-2-Oxoethyl)-7,12,17-Tris(3-Amino-3-Oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-Octamethyl-Mehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin B12
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 4122889
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in chloroform and acetone.
Formelmasse 1355.38
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW13I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2022 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
ChargennummerS28I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
ChargennummerP01I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
ChargennummerM15G060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
ChargennummerS16B035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
Name des Produkts
Vitamin B12, ≥ 98 % (Trockengewicht), Thermo Scientific Chemicals >