Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyancobalamin 96 % Artikelnummer.: 10327291
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Cyancobalamin 96 %
Artikelnummer. 10327291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10327291
Marke: Thermo Scientific Chemicals 405920010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 1355.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-19-9
Summenformel C63H88CoN14O14P
Molekulargewicht (g/mol) 1355.38
MDL-Nummer MFCD00151092
InChI-Schlüssel AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Synonym vitamin b12
PubChem CID 129893524
IUPAC-Name Kobalt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)Oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-Tris(2-Amino-2-Oxoethyl)-7,12,17-Tris(3-Amino-3-Oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-Octamethyl-Mehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanocobalamin
Namenshinweis 96%
Extinktion 3.15 to 3.45 (A361/A(547 to 559)), 1.7 to 1.9 (A361/A278)
Farbe Rot
Verlust bei Trocknung 12% max. (20mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 10212
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 1355.38
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467767 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number405920010,405920050,405925000,405920250
ChargennummerA0463384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2024 Catalog Number405920010,405920050,405920250,405925000
ChargennummerA0450663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number405920010,405920050,405920250,405925000
ChargennummerA0440053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number405920010,405920050,405920250,405925000
ChargennummerA0408177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number405920010,405920050,405920250,405925000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Cyancobalamin 96 % >