Learn More
Vitamin B12, ≥ 98 % (Trockengewicht), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11452697
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vitamin B12, ≥ 98 % (Trockengewicht), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452697
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11452697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14894.06
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wird als Nahrungsergänzung und Stabilisator in Lebensmitteln verwendet.
Vitamin B12 is used as a nutritional supplement and stabilizer in foods. It is also used as a medicine and animal feed supplement. It plays an important role in the synthesis of myelin. It is also used as an antipernicious anemia factor. Further, it is used to treat cyanide poisoning and hereditary deficiency of transcobalamin II.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-19-9
Summenformel C63H89CoN14O14P
Molekulargewicht (g/mol) 1356.396
MDL-Nummer MFCD00151092
InChI-Schlüssel AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Synonym vitamin b12
PubChem CID 129893524
IUPAC-Name Kobalt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)Oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-Tris(2-Amino-2-Oxoethyl)-7,12,17-Tris(3-Amino-3-Oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-Octamethyl-
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin B12
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 4122889
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in chloroform and acetone.
Formelmasse 1355.38
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Vitamin B12, ≥ 98 % (Trockengewicht), Thermo Scientific Chemicals >