Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits
ViewRNA-Gewebe-Assays sind RNA-in-situ-Hybridisierungs-(ISH)-Assays für den zuverlässigen Nachweis von bis zu vierRNA-Targets innerhalb von Gewebeschnitten und Zellkulturen. Visualisieren Sie jede RNA in jedem Gewebe/jeder Zelle mit Single-Copy-Empfindlichkeit.
282.00 CHF - 5040.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Format Kit
Endprodukttyp DNA
Probentyp Gewebe (FFPE), Gewebe (CRYO), Zellkulturzellen, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells
Labeling Target RNA (allgemein)
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Kit: Warnung: Enthält Formamid und Subtilisin. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Kann die Fruchtbarkeit oder das ungeborene Kind schädigen. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen. Kann bei Einatmen Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen. Enthält Lithiumdodecylsulfat. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Sicherheitsdatenblatt lesen.
Benötigt: When stored as directed on product label, product is stable for at least 6 months after receipt. Lot specific expiration date can be found on certificate of analysis (COA).
Produkte 13
Produktcode Marke Produkttyp Farbe Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Farbe Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17806781
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
QVT0700
Tissue Fluor. 4 Plex Assay Kit Grün (FITC), Orange (TRITC), Deep Red (Cy5), Nahinfrarot (Cy7) 24 Slides
1406.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17773724
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
QVT0800
Tissue Fluor. 4 Plex Assay Kit Grün (FITC), Rot (Texas Red), Deep Red (Cy5), Nahinfrarot (Cy7) 24 Slides
1480.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17733734
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
QVT4800
Tissue Fluor. 4 Plex Assay Kit Grün (FITC), Rot (Texas Red), Deep Red (Cy5), Nahinfrarot (Cy7) 96 Slides
5040.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17763724
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
QVT0600C
Tissue Fluor. 1 Plex Assay Deep Red (Cy5) 24 Slides
1072.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17783724
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
QVT4600C
Tissue Fluor. 1 Plex Assay Deep Red (Cy5) 96 Slides
3435.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17626525
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
QVT0688B
Tissue Alexa Fluor 488 Module Grün (FITC) 24 Slides
282.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17713734
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
QVT4688B
Tissue Alexa Fluor 488 Module Grün (FITC) 96 Slides
920.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17616525
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
QVT0646B
Tissue Alexa Fluor 546 Module Orange (TRITC) 24 Slides
282.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17703734
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
QVT4646B
Tissue Alexa Fluor 546 Module Orange (TRITC) 96 Slides
954.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17636525
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
QVT0694B
Tissue Alexa Fluor 594 Module Rote (Texas Red) 24 Slides
282.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17723734
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
QVT4694B
Tissue Alexa Fluor 594 Module Rote (Texas Red) 96 Slides
920.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17606525
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
QVT0640B
Tissue Alexa Fluor 750 Module Nahinfrarot (Cy7) 24 Slides
282.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17793724
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
QVT4640B
Tissue Alexa Fluor 750 Module Nahinfrarot (Cy7) 96 Slides
920.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenz
DNA
RNA (allgemein)
ViewRNA™
Kit
Gewebe (FFPE), Gewebe (CRYO), Zellkulturzellen, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells
RNA-FISH
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits