Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits
ViewRNA-Gewebe-Assays sind RNA-in-situ-Hybridisierungs-(ISH)-Assays für den zuverlässigen Nachweis von bis zu vierRNA-Targets innerhalb von Gewebeschnitten und Zellkulturen. Visualisieren Sie jede RNA in jedem Gewebe/jeder Zelle mit Single-Copy-Empfindlichkeit.
Marca: Thermo Scientific™ QVT0640B
214.32 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Allerta:
Kit: Warnung: Enthält Formamid und Subtilisin. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Kann die Fruchtbarkeit oder das ungeborene Kind schädigen. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen. Kann bei Einatmen Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen. Enthält Lithiumdodecylsulfat. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Sicherheitsdatenblatt lesen.
Requires : Bei vorschriftsmäßiger Lagerung gemäß Angabe auf dem Produktetikett ist das Produkt nach Erhalt mindestens 6 Monate stabil. Das chargenspezifische Verfallsdatum ist auf dem Analysenzertifikat (COA) zu finden.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz-Assay-Kits ermöglichen eine in-situ-Hybridisierungsmethode (ISH) für den gleichzeitigen Nachweis von ein bis vier RNA-Zielen (mRNA, nicht codierende RNA oder microRNA) bei Single-Copy-Empfindlichkeit. Diese Kits kombinieren helle Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647 und Alexa Fluor 750 Farbstoffe, die mit Fluoreszenzmikroskopen oder High-Content-Bildeinheiten visualisiert werden. Der ViewRNA Gewebe-Assay verwendet proprietäre Chemie für die zielspezifischen Sondensätze (RNA FISH Sonden) und die Verzweigungs-DNA (BDNA)-Signalverstärkung zum Nachweis des spezifischen Signals.
Vorteile der ViewRNA Gewebeassays:
- Robuste Detektion von RNA-Einzelmolekülen in FFPE-Gewebeschnitten, kryokonservierten Abschnitten und kultivierten Zellen
- Die für bDNA-Amplifikationstechnologien gewohnte Genauigkeit und Spezifität
- Simultaner Nachweis von bis zu vier Ziel-RNAs, einschließlich mRNA, nicht-kodierender RNA und microRNA
Hinweis: Ein ViewRNA Sondenset ist erforderlich und kann separat erworben werden
Das ViewRNA Gewebeassay-Fluoreszenz-Kit ermöglicht in Kombination mit einem ViewRNA Gewebesondensatz (separat erhältlich) den Nachweis einer einzelnen Ziel-mRNA in Gewebeschnitten/-zellen unter Verwendung des Alexa Fluor-Farbstoffs. ViewRNA bietet ein Sortiment von 6500 Sondensätzen. Alle weiteren Sondensätze können ohne zusätzliche Kosten konstruiert werden.
Für verschiedene experimentelle Anforderungen wird der ViewRNA Gewebeassay in verschiedenen Kits und Modulen bereitgestellt.
ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz 4-Plex Assay-Kit (grün, orange, tiefrot und nah-infrarot)
Mit diesem Kit können unter Verwendung der ViewRNA-Sondensätze Typ 1, 4, 6 und 10 vier Ziel-RNAs erkannt werden (ViewRNA-Sondensätze sind separat erhältlich). Dieses Kit verwendet Alexa Fluor 546 für Typ 1-Sonden, Alexa Fluor 488 für Typ 4-Sonden, Alexa Fluor 647 für Typ 6-Sonden und Alexa Fluor 750 für Typ 10-Sonden. Für die RNA-Visualisierung sind FITC/GFP, TRITC/RFP, CY5/Deep Red und Cy7/NIR Mikroskop-Filtersätze erforderlich. Für die Zellkern-Gegenfärbung mit DAPI wird ein zusätzlicher DAPI-Filtersatz benötigt.
ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz 4-Plex Assay Kit (grün, rot, tiefrot und nah-infrarot)
Mit diesem Kit können unter Verwendung der ViewRNA-Sondensätze Typ 1, 4, 6 und 10 vier Ziel-RNAs erkannt werden (ViewRNA-Sondensätze sind separat erhältlich). Dieses Kit verwendet Alexa Fluor 594 für Typ 1-Sonden, Alexa Fluor 488 für Typ 4-Sonden, Alexa Fluor 647 für Typ 6-Sonden und Alexa Fluor 750 für Typ 10-Sonden. Für die RNA-Visualisierung sind FITC/GFP, Texas Red, CY5/Deep Red und Cy7/NIR Mikroskop-Filtersätze erforderlich. Für die Zellkern-Gegenfärbung mit DAPI wird ein zusätzlicher DAPI-Filtersatz benötigt.
ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz 1-Plex Assay Core Kit, mit Alexa Fluor 647 (Typ 6) Etikettensensor
Mit diesem Kit kann unter Verwendung eines ViewRNA-Sondensatzes vom Typ 6 eine Ziel-RNA erkannt werden (ViewRNA-Sondensätze sind separat erhältlich). In Kombination mit ViewRNA Gewebemodulen (separat erhältlich) können bis zu vier Ziel-RNAs erkannt werden. Für die RNA-Visualisierung ist ein Cy5/Deep Red Mikroskopfilterset erforderlich. Für die Zellkern-Gegenfärbung mit DAPI wird ein zusätzlicher DAPI-Filtersatz benötigt.
ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 488 (Typ 4) Modul
In Kombination mit dem ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz 1-Plex Assay Core Kit, Bestell- Nr. QVT0600; dieses Modul kann eine zusätzliche Ziel-RNA mit einem ViewRNA-Sondensatz vom Typ 4 erkennen. Dieses Modul kann mit anderen Modulen kombiniert werden, um zusätzliche Ziel-RNAs zu erkennen. Für die RNA-Visualisierung ist ein FITC/GFP Filtersatz erforderlich.
ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 546 (Typ 1) Modul
In Kombination mit dem ViewRNA Gewebe Fluoreszenz 1-Plex Assay Core Kit, Bestell- Nr. QVT0600; dieses Modul kann eine zusätzliche Ziel-RNA mit einem ViewRNA-Sondensatz vom Typ 1 erkennen. Dieses Modul kann mit anderen Modulen kombiniert werden, um zusätzliche Ziel-RNAs zu erkennen. Für die RNA-Visualisierung ist ein TRITC/RFP Filtersatz erforderlich.
Hinweis: Das ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 546 (Typ 1)-Modul kann nicht mit dem ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 594 (Typ 1)-Modul kombiniert werden, da beide einen Typ 1-Sondensatz verwenden und sich in den meisten Fluoreszenzmikroskopen spektral überlappen.
ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 594 (Typ 1) Modul
In Kombination mit dem ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz 1-Plex Assay Core Kit, Bestell- Nr. QVT0600; dieses Modul kann eine zusätzliche Ziel-RNA mit einem ViewRNA-Sondensatz vom Typ 1 erkennen. Dieses Modul kann mit anderen Modulen kombiniert werden, um zusätzliche Ziel-RNAs zu erkennen. Für die RNA-Visualisierung ist ein Texas Red Filterset erforderlich.
Hinweis: Das ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 594 (Typ 1)-Modul kann nicht mit dem ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 546 (Typ 1)-Modul kombiniert werden, da beide einen Typ 1-Sondensatz verwenden und sich in den meisten Fluoreszenzmikroskopen spektral überlappen.
ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 750 (Typ 10) Modul
In Kombination mit ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz 1-Plex Assay Core Kit, Bestell- Nr. QVT0600; dieses Modul kann eine zusätzliche Ziel-RNA mit einem ViewRNA-Sondensatz vom Typ 10 erkennen. Dieses Modul kann mit anderen Modulen kombiniert werden, um zusätzliche Ziel-RNAs zu erkennen. Für die RNA-Visualisierung ist ein CY7/NIR Filtersatz erforderlich.
Specifica
Nahinfrarot (Cy7) | |
Kit | |
DNA | |
RNA (allgemein) | |
RNA-FISH | |
ViewRNA™ | |
24 Slides |
Fluoreszenz | |
Alexa Fluor™ 750 | |
Gewebe (FFPE), Gewebe (CRYO), Zellkulturzellen, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells | |
749/775 nm | |
ViewRNA Typ 10 | |
Tissue Alexa Fluor 750 Module |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.