Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits
ViewRNA-Gewebe-Assays sind RNA-in-situ-Hybridisierungs-(ISH)-Assays für den zuverlässigen Nachweis von bis zu vierRNA-Targets innerhalb von Gewebeschnitten und Zellkulturen. Visualisieren Sie jede RNA in jedem Gewebe/jeder Zelle mit Single-Copy-Empfindlichkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ QVT0700
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17806781
  • 1406.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Kit: Warnung: Enthält Formamid und Subtilisin. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Kann die Fruchtbarkeit oder das ungeborene Kind schädigen. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen. Kann bei Einatmen Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen. Enthält Lithiumdodecylsulfat. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Sicherheitsdatenblatt lesen.
Requires : Bei vorschriftsmäßiger Lagerung gemäß Angabe auf dem Produktetikett ist das Produkt nach Erhalt mindestens 6 Monate stabil. Das chargenspezifische Verfallsdatum ist auf dem Analysenzertifikat (COA) zu finden.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Grün (FITC), Orange (TRITC), Deep Red (Cy5), Nahinfrarot (Cy7)
Kit
DNA
RNA (allgemein)
RNA-FISH
ViewRNA™
24 Slides
Fluoreszenz
Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 546, Alexa Fluor™ 647, Alexa Fluor™ 750, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 750
Gewebe (FFPE), Gewebe (CRYO), Zellkulturzellen, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells
496/519, 556/573, 650/665, 749/775 nm
ViewRNA Typ 1, 4, 6, 10
Tissue Fluor. 4 Plex Assay Kit
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits > Tissue Fluorescence 4 Plex Assay Kit (green, orange, deep red, and near infared), 24 Slides