Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits
ViewRNA Tissue assays are RNA in situ hybridization (ISH) assays for the reliable detection of up to four RNA targets within tissue sections and cultured cells. Visualize any RNA in any tissue/cell with single-copy sensitivity.
Marke:  Thermo Scientific™ QVT4688B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17713734
  • 854.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Kit: Danger. Contains Formamide and Subtilisin. Suspected of causing cancer. May damage fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. Contains Lithium Dodecyl Sulphate. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Read SDS.
Requires : Bei vorschriftsmäßiger Lagerung gemäß Angabe auf dem Produktetikett ist das Produkt nach Erhalt mindestens 6 Monate stabil. Das chargenspezifische Verfallsdatum ist auf dem Analysenzertifikat (COA) zu finden.
Beschreibung
Beschreibung
ViewRNA Tissue Assay Fluorescence kits enable an in situ hybridization (ISH) method for the simultaneous detection of one to four RNA targets (mRNA, non-coding RNA, or microRNA) at single-copy sensitivity. These kits combine bright Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647, and Alexa Fluor 750 dyes that are visualized using fluorescence microscopes or high-content imagers. ViewRNA Tissue assay uses proprietary chemistry for the target-specific probe sets (RNA FISH probes) and branch DNA (bDNA) signal amplification for detection of specific signal.
Vorteile der ViewRNA Gewebeassays:
  • Robuste Detektion von RNA-Einzelmolekülen in FFPE-Gewebeschnitten, kryokonservierten Abschnitten und kultivierten Zellen
  • Die für bDNA-Amplifikationstechnologien gewohnte Genauigkeit und Spezifität
  • Simultaner Nachweis von bis zu vier Ziel-RNAs, einschließlich mRNA, nicht-kodierender RNA und microRNA 
Hinweis: Ein ViewRNA Sondenset ist erforderlich und kann separat erworben werden
Das ViewRNA Gewebeassay-Fluoreszenz-Kit ermöglicht in Kombination mit einem ViewRNA Gewebesondensatz (separat erhältlich) den Nachweis einer einzelnen Ziel-mRNA in Gewebeschnitten/-zellen unter Verwendung des Alexa Fluor-Farbstoffs. ViewRNA bietet ein Sortiment von 6500 Sondensätzen.  Alle weiteren Sondensätze können ohne zusätzliche Kosten konstruiert werden.
Für verschiedene experimentelle Anforderungen wird der ViewRNA Gewebeassay in verschiedenen Kits und Modulen bereitgestellt.
ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz 4-Plex Assay-Kit (grün, orange, tiefrot und nah-infrarot)
Mit diesem Kit können unter Verwendung der ViewRNA-Sondensätze Typ 1, 4, 6 und 10 vier Ziel-RNAs erkannt werden (ViewRNA-Sondensätze sind separat erhältlich). Dieses Kit verwendet Alexa Fluor 546 für Typ 1-Sonden, Alexa Fluor 488 für Typ 4-Sonden, Alexa Fluor 647 für Typ 6-Sonden und Alexa Fluor 750 für Typ 10-Sonden. Für die RNA-Visualisierung sind FITC/GFP, TRITC/RFP, CY5/Deep Red und Cy7/NIR Mikroskop-Filtersätze erforderlich. Für die Zellkern-Gegenfärbung mit DAPI wird ein zusätzlicher DAPI-Filtersatz benötigt.
ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz 4-Plex Assay Kit (grün, rot, tiefrot und nah-infrarot)
Mit diesem Kit können unter Verwendung der ViewRNA-Sondensätze Typ 1, 4, 6 und 10 vier Ziel-RNAs erkannt werden (ViewRNA-Sondensätze sind separat erhältlich). Dieses Kit verwendet Alexa Fluor 594 für Typ 1-Sonden, Alexa Fluor 488 für Typ 4-Sonden, Alexa Fluor 647 für Typ 6-Sonden und Alexa Fluor 750 für Typ 10-Sonden. Für die RNA-Visualisierung sind FITC/GFP, Texas Red, CY5/Deep Red und Cy7/NIR Mikroskop-Filtersätze erforderlich. Für die Zellkern-Gegenfärbung mit DAPI wird ein zusätzlicher DAPI-Filtersatz benötigt.
ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz 1-Plex Assay Core Kit, mit Alexa Fluor 647 (Typ 6) Etikettensensor
Mit diesem Kit kann unter Verwendung eines ViewRNA-Sondensatzes vom Typ 6 eine Ziel-RNA erkannt werden (ViewRNA-Sondensätze sind separat erhältlich). In Kombination mit ViewRNA Gewebemodulen (separat erhältlich) können bis zu vier Ziel-RNAs erkannt werden. Für die RNA-Visualisierung ist ein Cy5/Deep Red Mikroskopfilterset erforderlich. Für die Zellkern-Gegenfärbung mit DAPI wird ein zusätzlicher DAPI-Filtersatz benötigt.
ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 488 (Typ 4) Modul
In Kombination mit dem ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz 1-Plex Assay Core Kit, Bestell- Nr. QVT0600; dieses Modul kann eine zusätzliche Ziel-RNA mit einem ViewRNA-Sondensatz vom Typ 4 erkennen. Dieses Modul kann mit anderen Modulen kombiniert werden, um zusätzliche Ziel-RNAs zu erkennen. Für die RNA-Visualisierung ist ein FITC/GFP Filtersatz erforderlich.
ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 546 (Typ 1) Modul
In Kombination mit dem ViewRNA Gewebe Fluoreszenz 1-Plex Assay Core Kit, Bestell- Nr. QVT0600; dieses Modul kann eine zusätzliche Ziel-RNA mit einem ViewRNA-Sondensatz vom Typ 1 erkennen. Dieses Modul kann mit anderen Modulen kombiniert werden, um zusätzliche Ziel-RNAs zu erkennen. Für die RNA-Visualisierung ist ein TRITC/RFP Filtersatz erforderlich.
Hinweis: Das ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 546 (Typ 1)-Modul kann nicht mit dem ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 594 (Typ 1)-Modul kombiniert werden, da beide einen Typ 1-Sondensatz verwenden und sich in den meisten Fluoreszenzmikroskopen spektral überlappen.
ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 594 (Typ 1) Modul
In Kombination mit dem ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz 1-Plex Assay Core Kit, Bestell- Nr. QVT0600; dieses Modul kann eine zusätzliche Ziel-RNA mit einem ViewRNA-Sondensatz vom Typ 1 erkennen. Dieses Modul kann mit anderen Modulen kombiniert werden, um zusätzliche Ziel-RNAs zu erkennen. Für die RNA-Visualisierung ist ein Texas Red Filterset erforderlich.
Hinweis: Das ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 594 (Typ 1)-Modul kann nicht mit dem ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 546 (Typ 1)-Modul kombiniert werden, da beide einen Typ 1-Sondensatz verwenden und sich in den meisten Fluoreszenzmikroskopen spektral überlappen.
ViewRNA Gewebe Alexa Fluor 750 (Typ 10) Modul
In Kombination mit ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz 1-Plex Assay Core Kit, Bestell- Nr. QVT0600; dieses Modul kann eine zusätzliche Ziel-RNA mit einem ViewRNA-Sondensatz vom Typ 10 erkennen. Dieses Modul kann mit anderen Modulen kombiniert werden, um zusätzliche Ziel-RNAs zu erkennen. Für die RNA-Visualisierung ist ein CY7/NIR Filtersatz erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün (FITC)
Kit
DNA
RNA (allgemein)
RNA-FISH
ViewRNA™
96 Slides
Fluoreszenz
Alexa Fluor™ 488
Gewebe (FFPE), Gewebe (CRYO), Zellkulturzellen, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells
496/519 nm
ViewRNA Typ 4
Tissue Alexa Fluor 488 (Type 4) Module