Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits
ViewRNA-Gewebe-Assays sind RNA-in-situ-Hybridisierungs-(ISH)-Assays für den zuverlässigen Nachweis von bis zu vierRNA-Targets innerhalb von Gewebeschnitten und Zellkulturen. Visualisieren Sie jede RNA in jedem Gewebe/jeder Zelle mit Single-Copy-Empfindlichkeit.
Brand:  Thermo Scientific™ QVT4640B
 View more versions of this product
Product Code. 17793724
  • 920.00 CHF / 1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 01-07-2025
Add to basket
Alert:
Kit: Warnung: Enthält Formamid und Subtilisin. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Kann die Fruchtbarkeit oder das ungeborene Kind schädigen. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen. Kann bei Einatmen Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen. Enthält Lithiumdodecylsulfat. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Sicherheitsdatenblatt lesen.
Requires : Bei vorschriftsmäßiger Lagerung gemäß Angabe auf dem Produktetikett ist das Produkt nach Erhalt mindestens 6 Monate stabil. Das chargenspezifische Verfallsdatum ist auf dem Analysenzertifikat (COA) zu finden.
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
Nahinfrarot (Cy7)
Kit
DNA
RNA (allgemein)
RNA-FISH
ViewRNA™
96 Slides
Fluoreszenz
Alexa Fluor™ 750
Gewebe (FFPE), Gewebe (CRYO), Zellkulturzellen, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells
749/775 nm
ViewRNA Typ 10
Tissue Alexa Fluor 750 Module
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits > Tissue Alexa Fluor 750 (Type 10) Module, 96 Slides