Learn More
3M™ Versaflo™ eigensichere Turbo-Atemschutzmaske mit Stromversorgung TR-802E
Die 3M™ Versaflo™ eigensichere Turbo-Atemschutzmaske mit Stromversorgung TR-802E ist für die Anforderungen der Zone 0 zugelassen und eignet sich daher für Bereiche, in denen bei normalem Betrieb explosive Atmosphären zu erwarten sind.
Marke:  3M™ 7100169179
689.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16416370
  • 1000.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zugelassen gemäß den neuesten elektrischen Normen
  • Dank hellgelber Berührungspunkte lassen sich die Modelle leicht identifizieren und von Nicht-IS-Versionen unterscheiden
  • Der Komfort wird durch drei vom Anwender wählbare Durchflussraten und einen kontrollierten Luftstrom maximiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1/Karton
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ eigensichere Turbo-Atemschutzmaske mit Stromversorgung TR-802E > Menge:1/Karton