Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extraktoren
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05360049
234.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11806194
  • 332.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Spezifikation
Dimroth Kondensator
250 ml
Dimrothkühler
GL 14
Extractor
Duran Glas
Für die Extraktion aus Feststoffen mit Lösungsmitteln
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extraktoren > Kapazität: 250 ml