Learn More
3M™ Versaflo™ Turbo Gebläseeinheit TR-602E
Artikelnummer. 17640597
Turbo Gebläseeinheit; Akku-Typ: Lithium-Ionen
Click to view available options
:
Turbo Gebläseeinheit; Akku-Typ: Lithium-Ionen
Die 3M™ Versaflo™ Turbo Gebläseeinheit verfügt über drei wählbare Durchflussraten und Alarme, die einen niedrigen Akkustand und niedrigen Luftstrom anzeigen. Das Gerät verfügt außerdem über Statusanzeigen für Akkuladung, Luftstrom und Beladung des Partikelfilters. Auswahl an Akkus und eine Auswahl an Riementypen: einfach zu reinigen oder langlebig.
  • Wird mit 3M™ Versaflo™ Komponenten zu einem vollständigen System kombiniert
  • Drei wählbare Durchflussraten (185 l/min, 205 l/min oder 225 l/min) sorgen für maximalen Komfort mit einem gleichmäßigen Luftstrom
  • Optische, vibrierende und akustische Warnalarme zeigen einen niedrigen Akkustand und einen niedrigen Luftstrom an
  • Statusanzeigen für Akkuladung, Luftstrom und Beladung des Partikelfilters
  • Auswahl an Akkutypen: Standard oder hohe Kapazität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkutyp Lithium-Ionen
Farbe Hellgrau
Produkttyp Gebläse-Turboeinheit
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ Turbo Gebläseeinheit TR-602E >