Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 08 15 1192
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16388347
Beschreibung
Beschreibung
  • 8 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Oben geschlossen
  • 8-425-Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
8 mm
GC, HPLC
1,5 mm
8-425
Cremefarben, Rot, Schwarz
Polypropylen
100
Schraubverschluss
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE-Creme/rot, 1,5 mm dick, 55°, Shore A