Learn More
3M™ Versaflo™ Starter-Kit für eigensichere Turbo-Gebläseeinheit, TR-819E
Das eigensichere 3M™ Versaflo™ Air Turbo Starter Kit TR-819E mit Stromversorgung ist unser gebrauchsfertiges Kit, das für die Anforderungen der Zone 0 zugelassen und daher für Bereiche geeignet ist, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre erwartet, wobei diese im Normalbetrieb dauerhaft besteht.
Marke:  3M™ 7100169180
1580.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16358981
  • 3045.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Praktisches, gebrauchsfertiges Kit
  • Zugelassen für die Verwendung mit einer Vielzahl von weichen Versaflo™ Kopfteilen der Serie S und starren Kopfteilen der Serie M
  • Enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit Standardkapazität
  • Kopfteil nicht im Lieferumfang enthalten
  • CE-Zeichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lithium-Ionen
CE-Kennzeichnung
PAPR-Systeme
1/Karton
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ Starter-Kit für eigensichere Turbo-Gebläseeinheit, TR-819E > Menge: 1/Karton