Learn More
Watson-Marlow Antrieb der Serie 323 mit Pumpenkopf 313DW
Gehäusepumpen der Baureihe 300. Ein- oder Mehrkanal-Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog-, RS232-Steuerung und präziser Dosierung. Schlauchpumpen der Baureihe 300.
Marke:  Watson-Marlow 030.3154.3DU
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12436350
  • 5795.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Laborpumpen der Baureihe 300 sind Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog- oder RS232-Steuerung. Die Pumpen der Baureihe 323E/D verfügen über eine chemikalienbeständige ABS-Oberseite und IP31-Schutz sowie über eine Folientastatur zur Steuerung der Pumpe und ein digitales LCD zur Anzeige der Drehzahl. Es gibt vier Modelle mit jeweils größerem Funktionsumfang:
  • 323E/DDu Pumpen für hohe Fördermengen mit RS232-, automatischer und manueller Steuerung
  • 323E/DU und 323E/DU Pumpen mit analoger automatischer und manueller Steuerung
  • 323E/DS hochleistungsfähige Pumpen mit manueller Steuerung
  • 323E/DE Pumpen mit manueller Steuerung
  • Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
    • 313D und 313D2 Pumpenköpfe mit drei Rollen für Endlosschläuche
    • 314D und 314D2 Pumpenköpfe mit vier Rollen für Endlosschläuche
    • 314MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit vier Rollen und fünf Kanälen
    • 318MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit acht Rollen und fünf Kanälen
    • 501RL und 501RL2 Pumpenköpfe für Endlosschläuche
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Variable Speed
    IP31
    3 to 400 rpm
    Run/Stop, direction change via contact closure or 5V TTL; Remote operation of MemoDose (hand/foot switch)
    <70 dB (A) at 1m
    313DW
    104 °F
    40 °C
    230 x 230 x 132 mm
    100/120/220/240 V
    LCD
    0.81 to 2000 mL/min.
    Yes
    323Du
    3
    3 to 400rpm 133:1; 1.5 to 220rpm 147:1
    40°F
    4°C
    100 VA
    50/60 Hz
    Name des Produkts
    Watson-Marlow Antrieb der Serie 323 mit Pumpenkopf 313DW > Model: 323 DU/D