Learn More
Watson-Marlow Antrieb der Serie 323 mit Pumpenkopf 313DW
Gehäusepumpen der Baureihe 300. Ein- oder Mehrkanal-Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog-, RS232-Steuerung und präziser Dosierung. Schlauchpumpen der Baureihe 300.
Marke: Watson-Marlow 030.3124.3DU
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Laborpumpen der Baureihe 300 sind Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog- oder RS232-Steuerung. Die Pumpen der Baureihe 323E/D verfügen über eine chemikalienbeständige ABS-Oberseite und IP31-Schutz sowie über eine Folientastatur zur Steuerung der Pumpe und ein digitales LCD zur Anzeige der Drehzahl. Es gibt vier Modelle mit jeweils größerem Funktionsumfang:
- 323E/DDu Pumpen für hohe Fördermengen mit RS232-, automatischer und manueller Steuerung
- 323E/DU und 323E/DU Pumpen mit analoger automatischer und manueller Steuerung
- 323E/DS hochleistungsfähige Pumpen mit manueller Steuerung
Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
- 313D und 313D2 Pumpenköpfe mit drei Rollen für Endlosschläuche
- 314D und 314D2 Pumpenköpfe mit vier Rollen für Endlosschläuche
- 314MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit vier Rollen und fünf Kanälen
- 318MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit acht Rollen und fünf Kanälen
- 501RL und 501RL2 Pumpenköpfe für Endlosschläuche
Spezifikation
Variable Speed | |
IP31 | |
15 bis 400 U/min | |
Manuell | |
<70 dB (A) at 1m | |
313D | |
104 °F | |
40 °C | |
230 x 230 x 132 mm | |
100/120/220/240 V |
LCD | |
4.1 to 2000 mL/min | |
Yes | |
323E/D | |
3 | |
15 to 400rpm 27:1 | |
40°F | |
4°C | |
100 VA | |
50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Watson-Marlow Antrieb der Serie 323 mit Pumpenkopf 313DW > Modell: 323E/D
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur