Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin is a bioprocess high-performance resin engineered for improved impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules.
Marke:  Thermo Scientific™ A32556
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18416488
  • 1080.00 CHF / 50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ethyl Resin
50 μm
Raumtemperatur
Novel Ethyl
50 mL
Bei Raumtemperatur lagern.
POROS™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerHET-026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog NumberA32556
ChargennummerHET-018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2021 Catalog NumberA32556
ChargennummerHET-016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2021 Catalog NumberA32556
ChargennummerHET-015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2020 Catalog NumberA32556
ChargennummerHET-013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2019 Catalog NumberA32556
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin > 50 mL