Learn More
Labconco™ Sauerstoffüberwachung, 0.1 bis 100 %
Misst den Sauerstoffanteil im Handschuhfach mit einem chemikalienbeständigen elektrochemischen Sensor
Marke:  Labconco™ 5244501
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11731539
  • 9620.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
10 Fuß langes Sensor-Verbindungskabel, Netzkabel für den Anschluss an die innere Steckdose der Handschuhbox und Halterung zum Aufhängen der inneren Einlegeböden (5061600, separat erhältlich) oder des hinteren Regalkits (5235000, separat erhältlich)
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Messbereich beträgt 0,1 bis 100 % Sauerstoff (±% des vollen Skalenbereichs bei 77 °F und 29,92 in. Hg)
  • LCD-Anzeige auf der Vorderseite
  • Für Universalanwendungen mit nur 1000 ppm (0,1 %)
  • Zur Verwendung mit allen Handschuhboxen
  • Teile-Nr. 5244400 ist für Precise Handschuhboxen vorgesehen
  • 5244500 und 5244501 sind sowohl mit Protector als auch mit Precise kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Überwachungsgerät für Sauerstoff
230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
0 bis 10.000 ppm
12 lb.
LCD-Anzeige
Nachweis des Sauerstoffspurengehalts mit einem elektrochemischen Sensor
10 Fuß langes Sensor-Verbindungskabel, Netzkabel für den Anschluss an die innere Steckdose der Handschuhbox und Halterung zum Aufhängen der inneren Einlegeböden (5061600, separat erhältlich) oder des hinteren Regalkits (5235000, separat erhältlich)
230 V
5,4 kg
Name des Produkts
Labconco™ Sauerstoffüberwachung, 0.1 bis 100 % > 230 V, 50/60 Hz