Learn More
Drigalskispatel in Keilform, Polystyrol, blau
Leistungsstarke Keilförmig Einweg-Bakterienverteiler
Marke:  Microspec D6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12342048
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Leistungsstarke Einweg-Bakterienverteiler aus Polystyrol. Keilförmig, um die Tendenz zum Umdrehen zu verringern, oder herkömmliche “L”-Form. Die Packungen enthalten 500 wiederverschließbare Innenbeutel mit jeweils 20 oder 5 sterilen Verteilern.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
100 Beutel von 5
Polystyrol
Stoßfestes Polystyrol, Einweg-Bakterienspatel
Blau
Keilförmig
Verteiler
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Drigalskispatel in Keilform, Polystyrol, blau > 100 Beutel mit je 5