Learn More
UVP Ersatz-UV-Röhren
Für den Einsatz mit UV-Lampen mit 8 Watt.
Marke:  UVP 34-0006-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12862989
  • 23.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit 8 W-UV-Lampen.
  • Für den Gebrauch mit UV-Lampen mit 8 W
Spezifikation
Spezifikation
8 W
Transilluminator Modell TLW-20, Crosslinker Modell CL-1000, Transilluminatoren Modelle 2UV und 3UV sowie UV-Lampen der Serie EL
28,7 cm
365 nm
11,33 in.
Ersatz-UV-Röhre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
UVP Ersatz-UV-Röhren > Langwelle 365 nm