Learn More
UVP Ersatz-UV-Röhren
Für den Einsatz mit UV-Lampen mit 8 Watt.
23.75 CHF - 62.65 CHF
Spezifikation
Wirkleistung 8 W
Produkttyp Ersatz-UV-Röhre
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Wavelength Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Wavelength Preis Menge & Verfügbarkeit  
12862989
Unterlagen ansehen
UVP
34-0006-01
Transilluminator Modell TLW-20, Crosslinker Modell CL-1000, Transilluminatoren Modelle 2UV und 3UV sowie UV-Lampen der Serie EL 365 nm
23.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12822989
Unterlagen ansehen
UVP
34-0007-01
CL-1000 Crosslinker, DE-50 EPROM-Begrenzer, Transilluminator Modelle 2UV und 3UV sowie UV-Lampen der Serie EL 254 nm
44.70 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11798231
Unterlagen ansehen
UVP
34-0042-01
CL-1000M-Crosslinker, TMW-20 und Tischserien-Transilluminator sowie UV-Lampen der Serie EL 302 nm
62.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit 8 W-UV-Lampen.
  • Für den Gebrauch mit UV-Lampen mit 8 W
Spezifikation
Spezifikation
8 W
Ersatz-UV-Röhre
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Ersatz-UV-Röhren