Learn More
Pyrex™-Teströhrchen, dickwandig
Pyrex™ dickwandige Reagenzgläser besitzen eine zusätzliche mechanische Festigkeit.
Marke: Pyrex 1626/13M
203.17 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entspricht ISO 4142
- Randlose Reagenzgläser mit einer schweren Wand für zusätzliche mechanische Festigkeit
- Robuste Bauweise reduziert die Gefahr von Brüchen: - Geringere Austauschkosten - Verbesserte Anwendersicherheit
- Aus Pyrex™ für hohe Beständigkeit gegen Temperaturwechsel und chemische Angriffe
Spezifikation
Borosilikatglas | |
100/Packung | |
Reagenzgläser |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30