Learn More
3M™ VHB™-Band
The strong, fast and easy way to create durable and reliable bonds, eliminating rivets, screws, bolts and welds. Designed for bonding where high temperature tolerance is needed, including applications that undergo a powder coat or liquid painting process.
Marke:  3M™ 7100223843
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17287800
  • 361.00 CHF / 4 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Das schnelle und anwenderfreundliche Permanentklebeverfahren gewährleistet eine hohe Festigkeit und lange Lebensdauer
  • Druckempfindliche Klebeverbindungen auf Kontakt sorgen für sofortige Handlingfestigkeit
  • Praktisch unsichtbare Befestigung sorgt für glatte Oberflächen, auch Kanten sind aufgrund der Transparenz des Klebers unsichtbar
  • Besonders für Substrate mit hoher Oberflächenspannung
  • Kann mechanische Befestigungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder Nassklebstoffe ersetzen: Kein Bohren, Schleifen, Nacharbeiten, Schrauben, Schweißen und Reinigen mehr
  • Die hohe Absorption dynamischer Spannungen reduziert Vibrationen und Schlagbeanspruchung
  • Erzeugt eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit und mehr
  • Industrial Professional Sortiment: Blisterverpackung mit mehrsprachigen Beschreibungen
  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
VHB-Band
11 m x 19 mm
Blisterpackung
Schwarz
5952
1,1 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ VHB™-Band > 19 mm x 11 m