Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Spigots
Zylindrische Nalgene LLDPE-Tanks für hohe Beanspruchung verfügen über einen Nadelzapfen, der zum Abziehen installiert ist. Hahn für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 5/8 cm. Tanks werden in Größen von 19 bis 208 l angeboten.
Marke:  Thermo Scientific™ 11102-0007
243.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10384541
  • 260.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene hochbelastbaren, zylindrischen LLDPE-Tanks verfügen über einen Nadelhahn, der zum Abziehen dienst. Dieser Hahn ist geeignet für Schläuche mit 5/8 Zoll Innendurchmesser und in Größen von 19 bis 208 l verfügbar.
  • Nadelverschlussventil als Ablasshahn (Kat.- Nr. 6421) ist im Tank installiert, um den Abhub zu ermöglichen
  • Schläuche mit 15,9 mm (5/8 Zoll) Innendurchmesser
  • Bietet gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • Nicht autoklavierbar
Im Lieferumfang enthalten:
Tankdeckel enthalten
Hinweis:
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 in.
Behälter mit Hahn
26,5 L
46 cm
32 cm
LLDPE
18 in.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Spigots > Mit Deckel und Hahn; Fassungsvermögen:7,5 gal. (28L)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.