Learn More
Greiner Bio-One UV-STAR™ 96-Well-Mikrotiterplatten für UV-Spektroskopie
Für den Einsatz in der UV-Spektroskopie. Greiner Bio-One UV-STAR™ 96-Well Mikrotiterplatten für die UV-Spektroskopie eignen sich für Messungen der Proteinkonzentration bei 280 nm.
Marke: Greiner Bio-One 675801
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Das optische Fenster bis hinunter zu 230 nm ist ideal für Nukleinsäuren
Service Plan
No
Serviceleistungen
No
Spezifikation
Nein | |
8 x 12 | |
Nicht bindend | |
96-Well Mikrotiterplatte | |
15 bis 175 μl | |
Unsteril | |
Runder Boden (U-Well) | |
UV-Spektroskopie | |
Halbfläche |
Halbfläche | |
Innenbeutel zu je 10 | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
96 | |
199 μl | |
Ja | |
40/Karton | |
127.8 x 85.5 x 11.5 mm |