Learn More
Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung
Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung sind Präzisionsmessinstrumente zur Bestimmung der Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten.
Marke:  Marienfeld Superior™ 0640211
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15817045
  • 55.34 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Präzisionsmessinstrument zur Bestimmung der Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten
  • Hergestellt aus optischem Spezialglas
  • Verfügen über 2 Zählnetze
  • Mit 2 Hämacytometerdeckgläsern 20x26 mm
  • Einzeln verpackt in transparenter Kunststoffschachtel, 10 Stück im Karton
Spezifikation
Spezifikation
Zählkammer, dunkle Linie
Mit CE-Kennzeichnung (IVD)
Optisches Spezialglas
0,1 mm
Buerker
0,0025 mm2
1
Zwei Deckgläser 20 x 26 mm und 2 Federklemmen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung > Mit Klammern