Learn More
BRAND™ Exsikkator aus Borosilikatglas
Die Herstellung aus Borosilikatglas entspricht der DIN-Norm 12491. Brand™ Exsikkator aus Borosilikatglas mit präzise geschliffenen Planflanschen. Die Oberfläche des Standrings ist zur Verbesserung der Stabilität und zur Vermeidung von Rissen gekörnt. Lieferung mit NS-Tubus 24/29 und austauschbarem Absperrhahn aus Borosilikatglas.
Marke: BRAND™ 65243
558.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas.
- Erfüllt die DIN-12491-Normen.
- Präzise geschliffene flache Flansche.
- Die Oberfläche des Basisrings ist zur Verbesserung der Stabilität und zur Vermeidung von Rissen verziert.
- Austauschbarer Deckel.
- Lieferung mit NS-Tubus 24/29 und austauschbarem Absperrhahn aus Borosilikatglas.
Spezifikation
320 mm | |
Präzise geschliffene flache Flansche. Die Oberfläche des Basisrings ist zur Verbesserung der Stabilität und zur Vermeidung von Rissen verziert. | |
417 mm | |
Durchsichtig |
1 | |
Borosilikatglas | |
Steckdose im Deckel, mit Absperrhahn |