Learn More
BD Difco™ Hefeextrakt Glucose-Chloramphenicol-Agar
Empfohlen von der International Dairy Federation zur Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Milch und Milchprodukten. BD Difco Hefeextrakt Glucose-Chloramphenicol-Agar ist ein Selektivagar-Nährmedium, das aufgrund der Anwesenheit von Chloramphenicol das Wachstum anderer Organismen als Hefen und Schimmelpilze hemmt.
Marke: BD Difco™ 219001
Beschreibung
Die antibiotische Methode zur Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Milchprodukten hat sich zur Methode der Wahl entwickelt und ersetzt die traditionelle angesäuerte Methode.- Führt zu einer besseren Erholung von verletzten Pilzzellen, die empfindlich auf eine saure Umgebung reagieren
- Erzeugt weniger Störungen durch gefällte Speisereste während der Zählung
- Bietet Vorteile, wenn eine Probe überwiegend Hefen und/oder verletzte Hefen enthält
- Ungefähre Formel pro Liter:
- Hefeextrakt: 5,0g
- Glucose: 20,0g
- Chloramphenicol: 0,1g
- Agar: 13,0g
Spezifikation
5 g Hefeextrakt, 20 g Glukose, 0,1 g Chloramphenicol, 13 g Agar | |
Selektives Agarmedium | |
Zur Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Milch und Milchprodukten | |
500 g |
Dehydriert, Pulver | |
Chloramphenicol | |
6,6 ± 0,2 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Chloramphenicol