Learn More
Greiner Bio-One UV-STAR™ 96-Well-Mikrotiterplatten für UV-Spektroskopie
Für den Einsatz in der UV-Spektroskopie. Greiner Bio-One UV-STAR™ 96-Well Mikrotiterplatten für die UV-Spektroskopie eignen sich für Messungen der Proteinkonzentration bei 280 nm.
636.13 CHF - 751.90 CHF
Spezifikation
BreakApart | Nein |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Verpackung | Innenbeutel zu je 10 |
Bindungsart | Nicht bindend |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Material | Wellformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Wellformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10600942
|
Greiner Bio-One
655801 |
Cycloolefin Copolymer | Kaminähnlich |
751.90 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10781244
|
Greiner Bio-One
675801 |
Polystyrol | Halbfläche |
636.13 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Das optische Fenster bis hinunter zu 230 nm ist ideal für Nukleinsäuren
Spezifikation
Nein | |
Innenbeutel zu je 10 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Ja | |
40/Packung |
8 x 12 | |
Nicht bindend | |
96-Well Mikrotiterplatte | |
Unsteril | |
UV-Spektroskopie | |
127.8 x 85.5 x 11.5 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One UV-STAR™ 96-Well-Mikrotiterplatten für UV-Spektroskopie