Learn More
γ-Undecalacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10249873
Zum Warenkorb hinzufügen
γ-Undecalacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249873
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10249873
Marke: Thermo Scientific Acros 259495000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-67-6
Summenformel C11H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.28
MDL-Nummer MFCD00005405
InChI-Schlüssel PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7714
IUPAC-Name 5-Heptyloxolan-2-on
SMILES CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material γ-Undecalactone
Farbe Farblos
Dichte 0.9425g/mL
Siedepunkt 286.0°C
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4490 to 1.4540
Menge 500 mL
Relative Dichte 0.9425
Formelmasse 184.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number259495000,259490250,259491000
ChargennummerA0444206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number259495000,259490250,259491000
ChargennummerA0370148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number259495000,259490250,259491000
ChargennummerA0414358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2021 Catalog Number259495000,259490250,259491000
ChargennummerA0390325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2020 Catalog Number259495000,259490250,259491000
Produktidentifikator
  • y-Undecalactone
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
γ-Undecalacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >