Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates
Mit Thermo Scientifi™ Nunc™ 1.536-Well Mikrotiterplatten, die sich ideal für das Screening mit hohem Durchsatz eignen, lassen sich viermal so viele Proben in einer einzigen Platte testen.
Marke:  Thermo Scientific™ 253607
4716.90 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11321585
  • 7075.00 CHF / 90 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Maximieren Sie die Effizienz beim Hochdurchsatz-Screening durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nunc™ 1.536-Well-Mikrotiterplatten, die nach ANSI-Standards und in höchster Qualität hergestellt werden.
  • Flaches Profil ist optimal für das Stapeln
  • Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
  • Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen.
  • Arbeitswell-Volumen, 1 bis 10 μl
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Ohne Deckel
90 Kartons
Weiß
Polystyrol
1 bis 10 μl
Unbehandelt
90
90 St./Karton
Standard
32 x 48
Nunc
Mikrotiterplatte
1536
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
30
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1418379 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number253607
Chargennummer1401112 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/02/2024 Catalog Number253607
Chargennummer1399489 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2024 Catalog Number253607
Chargennummer1220518 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/01/2018 Catalog Number253607
Chargennummer1218418 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2017 Catalog Number253607
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates > Nunc 1.536-Well-Polystyrol-Mikrotiterplatte, unbehandelt, weiß, ohne Deckel, nicht steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.