Learn More
Invitrogen™ D-Luciferin, Potassium Salt
Erforderlich für lichterzeugende Luciferin-/Luciferase-Reaktion
Marke:  Invitrogen™ L2916
469.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11504976
  • 644.00 CHF / 25 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die ATP-abhängige Oxidation von Luziferin durch Luziferase erzeugt Licht und dieses System wird als Reporter in Pflanzen, Bakterien und Säugetierzellen eingesetzt. Da Chemolumineszenzverfahren praktisch im Hintergrund ablaufen, eignet sich dieses Reporter-Gensystem ideal für den Nachweis von Genexpression niedriger Konzentrationen.
  • Weist identische physikalische Eigenschaften wie natürliches Luziferin auf
  • Chemolumineszenz nach Oxidation durch Luziferase
  • Luciferin-Kaliumsalz ist in wässrigen Puffern leicht löslich
Weitere fluorogene und photoaktivierbare Sonden
Eine Reihe fluorogener Substrate, photoaktivierbarer Sonden und „Caged“-Sonden ist erhältlich.
Zellanalyse, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Luciferase-Assays, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
D-Luciferin
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Luziferase-Substrat
25 mg
Chemolumineszenz
Chemisches Substrat
Luciferin
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3080056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberL2916
Chargennummer2833456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/02/2024 Catalog NumberL2916
Chargennummer2685399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 Catalog NumberL2916
Chargennummer2591219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog NumberL2916
Chargennummer2415900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberL2916
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ D-Luciferin, Potassium Salt > 25 mg