Learn More
Thermo Scientific™ TurboFect™ Transfektionsreagenz
Mit diesem äußerst effizienten, anwenderfreundlichen, nicht immunogenen Transfektionsreagenz lassen sich DNA-Plasmide und Expressionsvektoren in eukaryotische Zellen abgeben.
112.00 CHF - 1670.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12395613
|
Thermo Scientific™
R0533 |
200 μl |
112.00 CHF
5 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12331863
|
Thermo Scientific™
R0534 |
5 x 200 μL |
493.00 CHF
5 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15325016
|
Thermo Scientific™
R0531 |
1 ml |
434.00 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15391506
|
Thermo Scientific™
R0532 |
5 x 1 ml |
1670.00 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
TurboFect in vitro Transfektionsreagenz von Thermo Scientific™ ist ein hocheffizientes, anwenderfreundliches, nicht immunogenes Transfektionsreagenz zur Abgabe von DNA-Plasmiden und Expressionsvektoren in eukaryotische Zellen.
TurboFect Transfektionsreagenz ist eine sterile Lösung aus einem firmeneigenen kationischen Polymer. Das Polymer bildet kompakte, stabile und positiv geladene Komplexe mit DNA. Diese Komplexe schützen die DNA vor dem Abbau und erleichtern eine effiziente Lieferung des Gens in eukaryotische Zellen. TurboFect Reagenz ist ideal für die Transfektion einer Vielzahl von Zellen, einschließlich primärer und schwer zu transfizierender Zellen. Transfektion kann in Gegenwart oder Abwesenheit von Serum durchgeführt werden. TurboFect Reagenz weist im Vergleich zu anderen lipid- oder polymerbasierten Transfektionsreagenzien eine überlegene Transfektionseffizienz und minimale Toxizität auf.Besondere Merkmale:
- Hohe Transfektionseffizienz bei einer Vielzahl von Zelltypen
- Für die meisten Zelllinien ist keine Optimierung erforderlich
- Ausgezeichnete Transfektionseffizienz in Anwesenheit oder Abwesenheit von Serum
- Minimale Zytotoxizität
- Gebrauchsfertiges Reagenz – das nicht rekonstituiert, verdünnt oder manipuliert werden muss
Empfohlen für:
Stabile und transiente Transfektion oder Co-Transfektion von DNA oder RNA; Experimente mit adhärenten oder Suspensionszellen, differenzierten oder undifferenzierten Zellen; Genexpressionsstudien und Assays mit GFP- oder Luziferasereportern
Spezifikation
Transfektionsreagenz |