Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme ohne Kodierung
Die nächste Generation der Kryolagerung im Standard-Mikrotiterplattenformat mit größerer Lagerkapazität als Standard-Kryoboxen.
Marke:  Thermo Scientific™ 374222
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10089308
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie diagnostische und biologische Proben bei Temperaturen bis zur Gasphase von flüssigem Stickstoff in den nicht codierten Thermo Scientific™ Nunc™ CryoBank Fläschchensystemen, die mit Geräten zum Öffnen/Verschließen und Etikettierungsvorrichtungen kompatibel sind. Sie sind in Größen zwischen 0,5 und 5,0 l und mit verschiedenen Zertifizierungen erhältlich.
  • Die CryoTubes der neuen Generation wurden von Nunc als führendem Hersteller von Kryogefässen entwickelt, um eine innovative Lagerungstechnologie für Pharmagenomik, Zellbanken und Biobanken anzubieten. Bei dem neuartigen Design dieses Kryosystems im 96er Format wurde besonders auf die automationsfreundliche Handhabung Wert gelegt. Die Version Cryobank ist für die Lagerung von Zellen und Proteinen, die Version Bank-It für die Lagerung von DNA geeignet.
  • 96 Röhrchen angeordnet im 8 x 12 Raster für 0,5mL oder 1,0mL Arbeitsvolumen bzw. 48 Röhrchen für 2,0mL oder 5,0mL Arbeitsvolumen fixiert im Halter/Rahmen mit SBS-Format
  • Garantiert dichter Schraubdeckel mit Innendichtung, auch in der Gasphase von Flüssigstickstoff verwendbar
  • Verpackung kann gleichzeitig als Vereisungsschutz für die weitere Lagerung verwendet werden
  • Spezielle PP-Oberfläche mit geringen Bindungseigenschaften zur maximalen Probenwiedergewinnung
  • Einzigartiger 14/14 Array 2D Code (ECC 200 Datamatrix) zur schnellen und präzisen Probenidentifikation
  • Einlesen von 96 Tubes in einem Schritt im Nunc Flachbettscanner
  • Dichtes Lagerungsformat zur optimalen Raumausnutzung im Gefrierschrank
  • Automationsfreundliches Design für Schraubdeckel und Halter
  • Zubehör mit einfacher Handhabung (z.B. elektrischer Deckelöffner, 2D Code Scanner) - auf Anfrage
  • Alle wichtigen Zertifikate vorhanden: CE-gekennzeichnet, steril (SAL 10-6), DNAse/RNAse-frei, pyrogenfrei, nicht toxisch (USP Klasse VI), IATA-conform (UN Transportvorschriften 602 und 650)
  • Volumen: 5,0mL
  • Höhe: 92mm
  • Packung: Rack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Polypropylene (Cap)
CryoBank
Kryobank
Racked, 48
480
5 mL
Steril
Keine
Clear (Closure)
48
Nunc™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1423213 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/02/2025 Catalog Number374222
Chargennummer1423212 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/02/2025 Catalog Number374222
Chargennummer1413099 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/10/2024 Catalog Number374222
Chargennummer1373276 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/10/2022 Catalog Number374222
Chargennummer1371142 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/10/2022 Catalog Number374222
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme ohne Kodierung > Nunc Cryobank 5.0mL, non-coded, 10 racks or 48/case, Sterile
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.