Learn More
Wolframdraht, Au 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369447
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframdraht, Au 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369447
10 m
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Artikelnummer. 11369447
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041038.G6
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 0.005 g/m (nur W), 3 bis 5 wt% Au-Beschichtung
Microelectronics, evaporation source, high temperature
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powderMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored wire
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 10 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, vergoldet, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU23I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2022 Catalog Number041038.G5,041038.G6,041038.G1
ChargennummerC23L05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number041038.G5,041038.G6,041038.G1
ChargennummerI14W019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number041038.G5,041038.G6,041038.G1
ChargennummerI22P24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number041038.G5,041038.G6,041038.G1
Name des Produkts
Wolframdraht, Au 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals >