Learn More
Wolframdraht, 0.025 mm (0.001 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11305898
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframdraht, 0.025 mm (0.001 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305898
100 m, 100 Meter
Click to view available options
Menge:
100 m
500 m
Packungsgröße:
100 Meter
500 Meter
Artikelnummer. 11305898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010405.H4
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 0.009 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray
Dichte 19.3g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 100 m
Form Draht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN25L003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Artikelnummer010405.H4,010405.H9
ChargennummerN26K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Artikelnummer010405.H4,010405.H9
ChargennummerN26K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Artikelnummer010405.H4,010405.H9
ChargennummerN16J043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Artikelnummer010405.H4,010405.H9
ChargennummerG29Z004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010405.H4,010405.H9
Name des Produkts
Wolframdraht, 0.025 mm (0.001 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >