Learn More
Wolframdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395898
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395898
10 m
Click to view available options
Menge:
10 m
250 m
50 m
Artikelnummer. 11395898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010408.G6
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powderMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 m
Reinheit (%) 99.95%
Gewicht ≈0.95g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ17K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number010408.G6,010408.H7,010408.H2
ChargennummerU19K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number010408.G6,010408.H7,010408.H2
ChargennummerW28K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number010408.G6,010408.H7,010408.H2
ChargennummerT09K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number010408.G6,010408.H7,010408.H2
ChargennummerW24E056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010408.G6,010408.H7,010408.H2
Name des Produkts
Wolframdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >