Learn More
Wolframdraht, vergoldet, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, W 99.95 % (Metallbasis), Au 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309457
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframdraht, vergoldet, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, W 99.95 % (Metallbasis), Au 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309457
1 m, 1 Meter
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11309457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041039.G1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten wire, gold plated
Namenshinweis 0.05mm (0.002 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00011461
Menge 1 m
Reinheit (%) 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 99.99%
Gewicht ≈0.02g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerH11K21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Artikelnummer041039.G6,041039.G5,041039.G1
Name des Produkts
Wolframdraht, vergoldet, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, W 99.95 % (Metallbasis), Au 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals >