Learn More
Wolframpulver, -50 +100 Mesh, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15466915
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframpulver, -50 +100 Mesh, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466915
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15466915
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045379.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 500 g
Reinheit (%) ≥99%
Netzgröße −50+100 Mesh
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS10L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Artikelnummer045379.36,045379.A3,045379.22
ChargennummerQ25L051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer045379.36,045379.A3,045379.22
ChargennummerP20D003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Artikelnummer045411.06,045379.36,045379.A3,045379.22
ChargennummerZ23K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Artikelnummer045379.36,045379.A3,045379.22
ChargennummerY21K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Artikelnummer045379.36,045379.A3,045379.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tungsten powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tungsten
Name des Produkts
Wolframpulver, -50 +100 Mesh, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >