Learn More
Wolframfolie, 0,25 mm dick, 99,95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11335918
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframfolie, 0,25 mm dick, 99,95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335918
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Artikelnummer. 11335918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010415.GH
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form:ca. 12 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 100 mm
Reinheit (%) 99.95%
Gewicht ≈12g/50x50mm
Form Folie
Name des Produkts
Wolframfolie, 0,25 mm dick, 99,95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >