Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar (Casein-Soja-Pepton-Agar)
Die universellen Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar-Fertigmedienplatten eignen sich zur Anzucht einer Vielzahl von Mikroorganismen.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5012A
17.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24364" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10649824
  • 26.80 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit dem Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar. Trypton-Soja-Agar ist ein universelles Agar-Medium mit zwei Peptonen und unterstützt das Wachstum von Aerobier und Anaerobier. Letztere werden entweder in tiefen Petrischalen oder durch Inkubation unter anaeroben Bedingungen angezüchtet. Es empfiehlt sich, Trypton-Soja-Agar als Referenzmedium zum Testen selektiver Medien zu verwenden, um den Grad der Hemmung zu bestimmen.
Trypton-Soja-Agar, auch als Casein-Soja-Pepton-Agar bezeichnet, ist ein Universalmedium, das in Arzneibüchern und in Lebensmittel-Analysemethoden für die Anzucht einer Vielzahl von Organismen beschrieben ist. Das Produkt wird gemäß den Vorgaben des Arzneibuchs getestet und vorwiegend als Referenzmedium zum Testen selektiver Medien verwendet.
  • Gebrauchsfertiges praktisches Fertigmedium
  • Kann als Blutagar-Basis verwendet werden
  • Empfohlen als Referenzmedium zum Testen selektiver Medien
  • Entspricht den in internationalen Arzneibüchern beschriebenen Rezepturen
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6°bis 12 °C
Tryptone Soya Agar
17 mL
90mm-Einzelplatte
Agar
10/Pckg.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6260792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2025 Catalog NumberPO5012A
Chargennummer6257967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog NumberPO5012A
Chargennummer6254910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2025 Catalog NumberPO5012A
Chargennummer6251980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2025 Catalog NumberPO5012A
Chargennummer6251904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberPO5012A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar (Casein-Soja-Pepton-Agar) >