Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar (Casein-Soja-Pepton-Agar)
Die universellen Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar-Fertigmedienplatten eignen sich zur Anzucht einer Vielzahl von Mikroorganismen.
26.80 CHF - 38.00 CHF
Spezifikation
Medientyp | Tryptone Soya Agar |
---|---|
Produkttyp | Agar |
Menge | 10/Pckg. |
Produktcode | Marke | Medientyp | Füllvolumen | Haltbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Medientyp | Füllvolumen | Haltbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10649824
|
Thermo Scientific™
PO5012A |
Tryptone Soya Agar | 17 mL | 26 Wochen |
26.80 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10758123
|
Thermo Scientific™
PO5073A |
Tryptone Soya Agar | 25 mL | 26 Wochen |
38.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit dem Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar. Trypton-Soja-Agar ist ein universelles Agar-Medium mit zwei Peptonen und unterstützt das Wachstum von Aerobier und Anaerobier. Letztere werden entweder in tiefen Petrischalen oder durch Inkubation unter anaeroben Bedingungen angezüchtet. Es empfiehlt sich, Trypton-Soja-Agar als Referenzmedium zum Testen selektiver Medien zu verwenden, um den Grad der Hemmung zu bestimmen.
Trypton-Soja-Agar, auch als Casein-Soja-Pepton-Agar bezeichnet, ist ein Universalmedium, das in Arzneibüchern und in Lebensmittel-Analysemethoden für die Anzucht einer Vielzahl von Organismen beschrieben ist. Das Produkt wird gemäß den Vorgaben des Arzneibuchs getestet und vorwiegend als Referenzmedium zum Testen selektiver Medien verwendet.- Gebrauchsfertiges praktisches Fertigmedium
- Kann als Blutagar-Basis verwendet werden
- Empfohlen als Referenzmedium zum Testen selektiver Medien
- Entspricht den in internationalen Arzneibüchern beschriebenen Rezepturen
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Tryptone Soya Agar | |
Agar | |
10/Pckg. |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 26 Wochen