Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
Zum Schutz Ihrer wertvollen Zellkulturproben. Diese Verschlüsse für Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Kolben sind in zwei Ausführungen (—Vent/Close-Belüftung, mit Filter—) erhältlich, die alle Anforderungen erfüllen.
Marke:  Thermo Scientific™ 144458
90.75 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
91.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10203981
  • 129.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zum Schutz Ihrer wertvollen Zellkulturproben. Diese Verschlüsse für Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Kolben sind in zwei Ausführungen (Vent/Close (fest) und mit Filter) erhältlich, die alle Anwendungsanforderungen erfüllen.
Vent/Close-Verschlusskappen
  • EasY Flask Vent/Close-Verschlusskappen verfügen über eine  Y- Markierung zur optischen Erkennbarkeit
  • Die Belüftungsposition ist auch bei gestapelten Zellkulturflaschen im Inkubator einfach erkennbar
Filterverschlusskappen
  • Die Filtermembran stellt eine effektive Barriere gegen Mikroorganismen dar
  • Die definierte, hydrophobe Filtermembran ermöglicht eine konstante Belüftung mit gleichbleibendem Gasaustausch ohne chargenweise Schwankungen
  • Die chemikalienbeständige Membran erfüllt die Vorschriften der US-Norm USP Klasse VI und wird ohne tierische Komponenten hergestellt
Zertifikate:
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
Bestellinformationen:
  • 100 pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
HDPE
100
Vent/Close-Verschlusskappe
Klasse VI
80 cm2
Steril, HDPE-Verschluss
80 cm2 Nunclon Delta Flask
1
Steril
Fest
Nunclon Delta
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer183213 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number144458
Chargennummer176449 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number144458
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks > Vent/Close-Belüftung; für Nunclon Delta 80 cm2 Kolben
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.